Learn More
Thermo Scientific™ Minipastillas inhibidoras de la proteasa Pierce
Las minipastillas inhibidoras de proteasas Thermo Scientific™ Pierce son inhibidores de proteasas de amplio espectro altamente eficaces en la prevención de la degradación proteolítica en experimentos de lisis celular y de extracción de proteínas.
25.40€ - 25.48€
Especificaciones
Incluye | 1 vial de pastillas inhibidoras |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | purificación de proteínas, western blot |
Suficiente para | 1 tableta es suficiente para 10 ml |
Cantidad | 2 comprimidos |
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto | Marca | Cantidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16386522
|
Thermo Scientific™
A32954 |
2 comprimidos | Tamaño de prueba |
25.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16396522
|
Thermo Scientific™
A32956 |
2 comprimidos | Tamaño de la prueba sin EDTA |
25.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las pastillas inhibidoras de proteasa Pierce protegen las proteínas de la degradación proteolítica a través de la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las pastillas contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A. Son estables cuando se almacenan a 4 °C durante 12 meses, cada pastilla mini o grande es suficiente para 10 ml o 50 ml de solución, respectivamente, y es adecuada para la preparación de reactivos antes de la extracción de proteínas a partir de tejidos y células cultivadas.Características destacadas:
- Formulación mejorada — las pastillas se disuelven rápidamente dando lugar a soluciones transparentes
- Económicas – más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes
- Prácticas — formulaciones de amplio espectro, completamente públicas y listas para su uso
- Compatibles — se utilizan directamente en ensayos BCA Thermo Scientific™ Pierce™
Especificaciones
1 vial de pastillas inhibidoras | |
purificación de proteínas, western blot | |
2 comprimidos |
De 2 °C a 8 °C | |
1 tableta es suficiente para 10 ml |