Learn More
Thermo Scientific™ Pastillas inhibidoras de proteasa Pierce™
Las pastillas y minipastillas inhibidoras de la proteasa Thermo Scientific™ Pierce son inhibidores de la proteasa de amplio espectro altamente eficaces para la prevención de la degradación proteolítica durante experimentos de lisis celular y extracción de proteínas.
130.00€ - 278.00€
Especificaciones
Formulación | Inhibidores en excipientes patentados en viales de vidrio ámbar |
---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13427766
|
Thermo Scientific™
88665 |
Minipastillas inhibidoras de la proteasa Pierce | 30 pastillas | N/A | |||||
13437766
|
Thermo Scientific™
88666 |
Minipastillas inhibidoras de la proteasa Pierce sin EDTA | 30 comprimidos (10 ml por comprimido) | N/A | |||||
13494179
|
Thermo Scientific™
88265 |
Pierce Protease Inhibitor Tablets | 20 Tablets (50 mL each tablet) | N/A | |||||
13434189
|
Thermo Scientific™
88266 |
Pastillas inhibidoras de la proteasa Pierce, sin EDTA | 20 comprimidos (50 ml por comprimido) | N/A | |||||
Description
Thermo Scientific™ Las pastillas y minipastillas inhibidoras de proteasas Pierce son inhibidores de proteasas de amplio espectro altamente eficaces para la prevención de la degradación proteolítica en experimentos de lisis celular y extracción de proteínas.
Información adicional y pedidos en línea
Las pastillas inhibidoras de proteasa Pierce protegen las proteínas de la degradación proteolítica a través de la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las pastilla contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A, y están disponibles en formulaciones con o sin EDTA, un inhibidor de metaloproteinasas. La formulación sin EDTA ha añadido compatibilidad con los métodos de purificación IMAC y electroforesis en gel 2D. Estables para su almacenamiento a 4 °C durante un máximo de 12 meses, cada pastilla grande es suficiente para 50 ml de solución y cada minipastilla es suficiente para 10 ml de solución. Tanto los tamaños como las formulaciones de la pastilla son adecuados para la preparación de reactivos antes de la extracción de proteínas de tejidos y células cultivadas.
Características destacadas:
- Económicas − tanto las pastillas grandes como las minipastillas son más económicas que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes
- Fáciles de usar − estas pastillas, estables con refrigeración, se disuelven fácilmente en reactivos de lisis y tampones−−−
- Dos formulaciones − disponibles con o sin EDTA
- Compatibles − se utilizan con reactivos de lisis celular caseros o disponibles en el mercado y con los ensayos de proteínas Thermo Scientific
Specifications
Inhibidores en excipientes patentados en viales de vidrio ámbar |