Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor Tablets, EDTA-free
Las pastillas inhibidoras de proteasas Thermo Scientific™ Pierce son inhibidores de proteasas de amplio espectro altamente eficaces en la prevención de la degradación proteolítica en experimentos de lisis celular y de extracción de proteínas.
21.44€ - 362.00€
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16346532
Ver documentos
Thermo Scientific™
A32966
2 comprimidos
25.34€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15677308
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A32965
20 pastillas
362.00€
paquete de 20
16336532
Ver documentos
Thermo Scientific™
A32964
2 pastillas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Las pastillas inhibidoras de proteasa Pierce protegen las proteínas de la degradación proteolítica a través de la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Las pastillas contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A. Son estables cuando se almacenan a 4 °C durante 12 meses, cada pastilla mini o grande es suficiente para 10 ml o 50 ml de solución, respectivamente, y es adecuada para la preparación de reactivos antes de la extracción de proteínas a partir de tejidos y células cultivadas.
Características destacadas:
  • Formulación mejorada — las pastillas se disuelven rápidamente dando lugar a soluciones transparentes
  • Económicas – más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes
  • Prácticas — formulaciones de amplio espectro, completamente públicas y listas para su uso
  • Compatibles — se utilizan directamente en ensayos BCA Thermo Scientific™ Pierce™
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.