Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidor de la proteasa PMSF
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los inhibidores de proteasa Thermo Scientific™ se presentan en pequeños envases de péptidos y componentes inhibidores de proteasa individuales que personalizan la formulación o modificación de los cócteles inhibidores de proteasa.
Los reactivos individuales contienen AEBSF, aprotinina, bestatina, E64, leupeptina, pepstatina A y PMSF. Aunque los cócteles inhibidores de proteasa Thermo Scientific Halt™ facilitan un método cómodo, optimizado y de amplio espectro para la inhibición de proteasa en función de las necesidades de lisado celular y ensayo rutinarias, algunas aplicaciones precisan un enfoque más personalizado. Al ofrecer los reactivos específicos y de alta calidad utilizados para crear nuestro cóctel de productos, ponemos a su disposición las herramientas que necesita para aplicar cada inhibidor de la proteasa, complementar un cóctel o combinar varios componentes para crear cócteles inhibidores de la proteasa personalizados a la medida de cada aplicación especializada.
Características destacadas:
- Reactivos de alta calidad en envases de tamaño cómodo y asequible.
- Pueden comprarse por separado para elaborar cócteles inhibidores de proteasa personalizados.
- Complementan los cócteles inhibidores de proteasa Halt de un solo uso, cuyas formulaciones están ampliamente divulgadas, para conseguir las concentraciones deseadas de reactivos con componentes específicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Inhibidor de la proteasa PMSF Pierce |
| Tipo de producto | Inhibidor de proteasa |
| Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: de 20 °C a 25 °C. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de reactivo | Inhibidor de proteasa |
| Inhibidores | Inhibidor de proteasa |
| Cantidad | 5 g |
Säkerhet och hantering
- PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- MIXTURE LIST-Contém: Benzenemethanesulfonyl fluoride
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.