Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de unión de IgG para proteína A Pierce™
Asegure un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos sin desnaturalización utilizando los soportes de purificación por afinidad de IgG con estas soluciones tampón suaves.
127.00€ - 425.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tampón de unión |
---|---|
Línea de productos | Pierce™ |
Tipo de reactivo | Tampón de unión |
pH | 8 |
Contenido y almacenamiento | 4 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10763495
|
Thermo Scientific™
21001 |
1 L |
127.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10751965
|
Thermo Scientific™
21007 |
3,75 L |
425.00€
3.75 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific™ Pierce garantizan un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos no desnaturalizados con soportes de purificación de IgG por afinidad, como los gránulos de proteína A/G agarosa.
Estos productos incluyen tampones de unión de IgG específicos para cada proteína de unión a inmunoglobulinas (proteína A, proteína G, proteína A/G). El tampón de elución de IgG Pierce proporciona una elución y disociación eficientes de anticuerpos de las tres proteínas de unión a IgG, incluida la proteína L. Este tampón de elución de bajo pH también es eficaz con la mayoría de sistemas de purificación por afinidad proteína-proteína o anticuerpo-antígeno.El sistema de tampón de elución y unión suave Ag/Ac actúa en unas condiciones prácticamente neutras y de alta salinidad en la elución, lo que permite la elución de anticuerpos (u otras proteínas) lábiles y sensibles a partir de un sistema de afinidad sin desnaturalización ni inactivación. El tampón de unión sin fosfato de este sistema es un sustituto necesario del tampón de unión para la proteína A (pH 8), que precipita con el tampón de elución suave Ag/Ac.
Por último, el tampón de elución moderado para IgG1 de ratón, cuando se utiliza en combinación con resina de la proteína A, permite una elución y separación selectivas de la subclase de IgG1 a partir de la IgG de ratón de unión total.
Características destacadas:
Tres tampones de unión optimizados: para la proteína A, la proteína G y la proteína A/G.
Dos opciones de tampón de elución: ácido (pH 2,8) o alta concentración de sal (casi neutro).
Sistema especial para IgG1 de ratón: elución selectiva en dos fases a partir de la proteína A-agarosa.
Características específicas del producto:
Tampón de unión de IgG para proteína A: pH 8,0; a base de fosfato, contiene glicerol y EDTA.
Tampón de unión de IgG para proteína A/G: pH 8,0; a base de fosfato, contiene EDTA.
Tampón de unión IgG para proteína G: pH 5,0, contiene un 0,02 % de azida sódica.
Tampón de elución IgG: pH 2,8; basado en aminas.
Tampón de unión suave Ag/Ac: pH 8,0, sin fosfato, contiene un 0,05 % de azida sódica.
Tampón de elución suave Ag/Ac: pH 6,6, alta concentración de sal (fuerza iónica).
Tampón de elución moderado para IgG1 de ratón: pH 6,0, contiene un 0,02 % de azida sódica.
Incluye:
Los kits contienen tampones de elución y de unión.
Especificaciones
Tampón de unión | |
Tampón de unión | |
4 °C |
Pierce™ | |
8 | |
Líquido |