Learn More
Thermo Scientific™ Concentrador de proteínas de PES Pierce™, MWCO de 30 K, de 5 a 20 ml
Los concentradores de proteínas de PES Thermo Scientific Pierce son materiales para centrífuga que proporcionan un procesamiento rápido y una excelente recuperación de proteínas de más de 30 KDa en volúmenes de muestra de 0,5 a 100 ml.
Marca:  Thermo Scientific™ 88531
219.34 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451025
  • 329.00€ / 24 reacciones
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
PES
De 5 a 20 ml
proteína
Temperatura ambiente
Columna de centrifugación cónica de 50 ml
30 kDa
Pierce™
24 concentradores
Filtro
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZK400091 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number88531
Número de loteZK400091A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number88531
Número de loteZK403222 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number88531
Número de loteZK403222A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number88531
Número de loteZK408646A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number88531
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Concentrador de proteínas de PES Pierce™, MWCO de 30 K, de 5 a 20 ml > De 5 a 6 ml, 24 concentradores