Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Concentrator PES
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Concentrators PES are easy-to-use centrifugal devices that provide fast processing and excellent recovery of protein samples.
Marca: Thermo Scientific™ 88536S
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Los concentradores Thermo Scientific™ Pierce™ son dispositivos de centrifugación que proporcionan un procesamiento rápido y una excelente recuperación de muestras de proteínas. Estos dispositivos de ultrafiltración desechables contienen una membrana de poliétersulfona (PES) para la concentración, la desalinización y el cambio de tampón de muestras biológicas, como los medios de cultivo de tejido, antisuero, preparaciones de anticuerpos monoclonales y fracciones de cromatografía. También se pueden utilizar para eliminar el marcaje no incorporado después de las reacciones de modificación de proteínas.La membrana de PES de estos dispositivos está disponible en cinco puntos diferentes de corte de peso molecular (MWCO) de 3K, 5K, 10K, 30K y 100K, y se puede utilizar para el procesamiento de volúmenes de muestra de 100 μl a 100 ml. Los MWCO se graban en los lados de los concentradores para facilitar la identificación, mientras que una ventana transparente con graduaciones en el lateral de cada dispositivo permite la determinación visual del volumen de muestra concentrada (retenido). El diseño exclusivo proporciona resultados fiables y uniformes. Hay disponibles varios tamaños de dispositivo para manipular volúmenes máximos de muestra de 0,5 ml, 6 ml, 20 ml y 100 ml.
- Procesamiento rápido su diseño exclusivo minimiza la suciedad de la membrana y puede conseguirse una concentración de la muestra de 10 a 30 veces en un período de 5–30 minutos para MWCO de 10K (en función del dispositivo—, los tiempos pueden variar para otros MWCO), incluso con soluciones repletas de partículas.
- Alta recuperación — retienen el >90 % de las muestras de proteínas al eliminar los contaminantes o el cambio de tampones.
- Marcas prácticas—y claras, amplia cámara de muestras y cámara de filtración extraíble, lo que facilita la manipulación.
- Al ser compatibles con los instrumentos—se pueden utilizar con centrífugas estándar con rotores de ángulo fijo o de cestillo basculante.
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
concentración, desalinización e intercambio de tampón de muestras biológicas | |
Columna de centrifugación, frasco |
30.000 | |
Paquete de 1 | |
De 20 a 100 ml |