Learn More
Thermo Scientific™ Tampón bloqueante (TBS) sin proteínas Pierce™
Código de producto. p-7184558 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 l
Nombre del producto químico o material:
Tampón de bloqueo, sin proteínas
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material unitSize
13474299 100 mL Tampón de bloqueo, sin proteínas 100 ml
10229663 1 l Tampón de bloqueo, sin proteínas 1 litro
13484299 100 mL Tampón de bloqueo, sin proteínas 100 ml
10269613 1 l Tampón de bloqueo, sin proteínas 1 litro
10147483 1 l Tampón de bloqueo, sin proteínas 1 litro
10137483 1 l Tampón de bloqueo, sin proteínas 1 litro
6 options
Código de producto. 13474299
Marca: Thermo Scientific™ 37584
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas formulaciones de un compuesto no proteico en PBS y TBS listas para su uso a fin de obtener un fondo extremadamente bajo.
El tampón Pierce de bloqueo sin proteínas es un compuesto no proteínico que proporciona un bloqueo eficaz para métodos de detección de proteínas en placas y membranas, lo que da lugar a un ruido de fondo extremadamente bajo. Se suministra en un cómodo formato listo para su uso.
Las características del tampón bloqueante sin proteínas incluyen:
Bloqueador sin proteínas: minimiza o elimina la reactividad cruzada asociada al uso de tampones de bloqueo a base de proteínas.
Aplicaciones: compatibles con western blot (membranas), ELISA (microplacas) y matrices (portaobjetos de vidrio recubiertos).
Respetuoso con la estreptavidina: no contiene biotina, por lo que no genera interferencias en los sistemas de detección de avidina-biotina.
Alto rendimiento: se ha optimizado y validado en numerosos métodos de proteínas, proporciona una alta relación señal-ruido (es decir, no se desactivan la unión y la señal específicas, sino que se eliminan la unión y el fondo no específicos).
Los tampones de bloqueo tradicionales contienen proteínas que pueden producir reacciones cruzadas en ciertos sistemas de inmunodetección, lo que da como resultado una señal de fondo alta y una señal específica reducida. Los tampones de bloqueo libres de proteínas de Pierce no contienen proteínas, aunque siguen siendo altamente efectivos para el bloqueo de placas, membranas y otras superficies para ELISA, western blot, matrices en portaobjetos de vidrio y otras aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de bloqueo, sin proteínas
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL