Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Chromatography Cartridges, 1 mL
Purificación por afinidad de anticuerpos (IgG) con la proteína G agarosa recombinante inmovilizada disponible en frascos, columnas de centrifugación, placas de filtración y kits de purificación completos.
Marca: Thermo Scientific™ 89927
Descripción
La proteína G agarosa Thermo Scientific™ Pierce es una versátil resina de afinidad de gran rendimiento para la purificación de anticuerpos que está disponible en frascos de agarosa granulada, columnas de centrifugación preempaquetadas, placas de filtración de 96 pocillos y kits de purificación de IgG completos.
La proteína G agarosa Pierce es eficaz en la purificación por afinidad de la IgG a partir de sueros y otros fluidos de muchas especies de mamíferos. La proteína G es especialmente adecuada para su empleo con anticuerpos de ratón (incluida la IgG1) además de para la mayoría de isotipos de IgG de muestras de humano, cabra y oveja.La proteína G agarosa Pierce es una proteína G recombinante inmovilizada covalentemente en agarosa granulada entrecruzada al 6 % de gran calidad (CL-6B). Esta novedosa variedad de resina de afinidad proporciona la combinación más versátil de funciones cromatográficas para aumentar el rendimiento y conseguir una purificación de alta pureza de la IgG completa procedente de muestras de suero de mamíferos. Los gránulos de agarosa tienen propiedades fisicoquímicas idóneas para muchos sistemas de purificación por afinidad. Por tanto, la proteína G agarosa Pierce se ofrece en distintos formatos de envase: frascos de resina en pulpa, tres tamaños de columnas de centrifugación, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtración de 96 pocillos.
Características destacadas:
Proteína G: la proteína G inmovilizada es idónea para la purificación de IgG policlonal a partir de suero de humano, de ratón, de vaca, de cabra y de oveja, incluido el isotipo IgG3 de humano y el IgG1 de ratón.
Resina de agarosa: el soporte es agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
Inerte y estable: el excelente método de fabricación inmoviliza la proteína G mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y posibilita que se use varias veces sin que afecte al rendimiento.
Capacidad estándar: la proteína G agarosa Pierce tiene una carga normal de proteína G inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión de entre 11 y 15 mg de IgG de humano por ml de resina.
Múltiples formatos: elija entre los frascos de resina en pulpa, las columnas listas para centrifugación, los kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtración de 96 pocillos.
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
- Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
- Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
- Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
- Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
- Velocidad lineal máxima: 30 cm por hora
- Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Formatos disponibles:
- Resinas: Frascos de 2 ml, 10 ml, 25 ml
- Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml o 5 ml
- Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna
- Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas
- Placas de centrifugación de 96 pocillos: placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada; Las placas permiten una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para las separaciones a pequeña escala de grandes volúmenes.
- A granel y personalizado: díganos cuáles son sus necesidades de proteína G agarosa Pierce a granel
Incluye:
Los kits de purificación contienen columnas de centrifugación de proteína G, tampón de unión, tampón de elución y tampón de neutralización.
Especificaciones
Cartucho de cromatografía | |
Resina de agarosa, afinidad | |
Proteína G | |
Una vez recibido, almacenar de 4 °C a 8 °C. No la congele. |
Pierce™ | |
Cartucho de cromatografía | |
Anticuerpos IgG | |
1 cartucho |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
YL379289 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 89927 |
YC365684 | Certificado de análisis | 22/03/2023 | 89927 |
XH363309 | Certificado de análisis | 14/09/2022 | 89927 |
XC339953 | Certificado de análisis | 27/04/2022 | 89927 |
WH330999 | Certificado de análisis | 26/08/2021 | 89927 |