Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de unión de IgG para proteína G Pierce™
Asegure un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos sin desnaturalización utilizando los soportes de purificación por afinidad de IgG con estas soluciones tampón suaves.
115.00€ - 363.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de unión
Línea de productos Pierce™
Tipo de reactivo Tampón de unión
pH 5
Contenido y almacenamiento 4 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10209973
Ver documentos
Thermo Scientific™
21011
3,75 L
363.00€
3.75 litro
10455944
Ver documentos
Thermo Scientific™
21019
1 L
115.00€
1 litro
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de unión
Tampón de unión
4 °C
Pierce™
5
Líquido
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Tampón de unión de IgG para proteína G Pierce™