Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A
Detecte anticuerpos de conejo y seres humanos, especialmente isotipos IgG, en Western Blotting, ELISA y otros inmunoensayos con esta proteína A recombinante purificada.
195.00€ - 2390.00€
Especificaciones
Línea de productos | Pierce™ |
---|---|
Formulario | Polvo |
Subtipo de proteína | Proteína A |
Especie | Humano, conejo |
Objetivo | Anticuerpos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10648464
|
Thermo Scientific™
21184 |
5 mg |
195.00€
5 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15255683
|
Thermo Scientific™
77673 |
50 mg |
470.00€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15275683
|
Thermo Scientific™
77674 |
500 mg |
2390.00€
500 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las formas purificadas de Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein A permiten sondear y detectar anticuerpos de conejo y seres humanos, especialmente isotipos de IgG, en Western Blotting, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
La proteína A es un componente de la pared celular producido por varias cepas de Staphylococcus aureus que consiste en una única cadena polipéptida y contiene poco o ningún carbohidrato. La proteína A recombinante se produce en E. coli y funciona básicamente igual que la proteína A nativa. La molécula de proteína A contiene cuatro sitios de unión de alta afinidad capaces de interactuar con la región Fc a partir de IgG de varias especies, incluyendo humanos y conejos. La unión óptima se produce a pH 8,2, aunque la unión también es efectiva en condiciones neutras o fisiológicas (pH de 7,0 a 7,6).Características destacadas:
- Contiene cuatro dominios de unión de Fc por proteína
- Mejor que la proteína G para IgG policlonal de suero de conejo, cerdo, perro y gato
- Peor que la proteína G para IgG1 de ratón, IgG3 humana y anticuerpos de rata, cabra y vaca
Especificaciones
Pierce™ | |
Proteína A | |
Anticuerpos |
Polvo | |
Humano, conejo | |
Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.