Learn More
Thermo Scientific™ Membrana de transferencia de PVDF de baja fluorescencia, 0,2 μm, 7 cm x 8,4 cm
Permiten una alta capacidad de unión de proteínas y ácidos nucleicos con láminas y rollos de membrana de difluoruro de polivinilideno (PVDF) de alta calidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 22860
Código de producto. 10501664
  • 167.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Pierce Low-Fluorescence PVDF Transfer Membranes are made of high-quality polyvinylidene difluoride and provide high binding capacity for proteins and nucleic acids for western, southern, and northern blotting methods. This low-fluorescence polyvinylidene difluoride (PVDF) membrane has a 0.2-micron pore size and is ideal for use with fluorescent probes. For best results, preactivate the membrane with 100% alcohol such as methanol, ethanol, or isopropanol.
Low-Fluorescence PVDF Transfer Membranes features include:
  • Re-probe characteristics—high mechanical strength makes PVDF an excellent membrane for stripping and re-probing
  • Compatibility—compatible with commonly used transfer conditions and detection methods such as staining, immunodetection, chemiluminescence, fluorescence, and radiolabeling
  • Durability—compatible with most organic solvents, acids, and mild bases
  • High sensitivity—exceptional binding capacity makes PVDF the ultimate choice for low abundance protein
  • Hydrophobic binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
8,4 cm
10 Pre-cut Membranes
PVDF
Almacene las membranas a temperatura ambiente y lejos de vapores químicos. Algunos vapores de disolventes pueden disolver de manera parcial las membranas, lo que interrumpirá la estructura de los poros.
7 cm x 8,4 cm
Pierce Low-Fluorescence PVDF Transfer Membrane
7 cm
Hoja
0,2 μm
Temperatura ambiente
10 Mini-gel Blots
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Membrana de transferencia de PVDF de baja fluorescencia, 0,2 μm, 7 cm x 8,4 cm > Membrana de baja fluorescencia, 0,2 μm, 7 cm x 8,4 cm; 10 láminas