Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Antibody Isotyping Kit - Mouse
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los kits para determinación rápida de isotipo de anticuerpos de ratón Thermo Scientific™ Pierce son de un solo uso y tienen forma de casete para la determinación en 5 minutos, mediante ensayos de flujo lateral, de la clase y subclase de anticuerpos monoclonales de ratón.
El análisis consiste simplemente en añadir una muestra de sobrenadante de cultivo celular o una muestra de ascitis de ratón adecuadamente diluido al pocillo del pequeño casete. Los conjugados de oro incluidos en el casete forman complejos solubles específicos de clase y subclase con los anticuerpos de la muestra. Estos complejos recorren la longitud de la membrana y se resuelven en la membrana impregnada con anticuerpos específicos de clase y anti-isotipos. Los resultados se muestran en forma de una banda roja que indica el isotipo o subclase del anticuerpo.
Características destacadas:
Larga vida útil: estable durante más de 1 año a temperatura ambiente.
Un solo paso: añada la muestra de anticuerpos diluidos al pocillo de carga del casete.
Rápido: en 5 minutos aparece una banda que indica el isotipo de los anticuerpos.
Sensible: detecte anticuerpos en medios de cultivo de tejidos o muestras de líquido ascítico en cualquier concentración superior a 10 ng/ml.
Específico: el ensayo no presenta reacción cruzada con el suero fetal bovino (FBS).
Fiable: los resultados son similares a los de los ensayos estándar de isotipos basados en ELISA.
Incluye:
Diez sobres, cada uno de ellos con dos (referencia n.º 26178) o tres (referencia n.º 26179) casetes, además de un frasco de diluyente de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | El kit rápido de isotipado de anticuerpos Pierce (ratón) |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 10 determinaciones de isotipos • Casetes para isotipado (dos por sobre), 10 sobres • Diluyente de muestra, 45 ml Almacene el kit a 2–8 °C. |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de membranas |
| Cantidad | 10 pruebas |
| ensayo | Ensayo de determinación de isotipo |
| Método de detección | Cromogénico |
| Línea de productos | Pierce |
| Especificidad de diana | Específico de la diana |