Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G, Peroxidase Conjugated
Detecte anticuerpos, especialmente isotipos IgG, de muchas especies huéspedes diferentes con esta proteína A/G recombinante purificada, conjugada con fosfatasa alcalina o peroxidasa
Marca: Thermo Scientific™ 32490
224.20 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Las formas purificadas y conjugadas de la proteína A/G recombinante Thermo Scientific™ Pierce permiten sondear y detectar anticuerpos, especialmente isotipos de IgG, procedentes de diferentes especies huéspedes en Western blot, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
Las extensas propiedades de unión de Fc de la proteína A/G la convierten en una popular herramienta en la investigación y purificación de inmunoglobulinas. La proteína A/G se une a todos los subtipos de IgG humana, IgA, IgE, IgM y, en menor medida, IgD; sin embargo, no se une a la IgA, a la IgM o a la albúmina sérica de ratón. La proteína A/G es una herramienta excelente para la purificación y detección de los anticuerpos monoclonales del ratón a partir de subtipos de IgG, sin interferencia de otras proteínas séricas. Los subtipos individuales de monoclonales de ratón tienen más probabilidades de tener una mayor afinidad a esta proteína quimérica que a la proteína A o a la proteína G.Características destacadas:
- Contiene cuatro dominios de unión en la región Fc a partir de la proteína A y dos a partir de la proteína G
- Proporciona unión para todas las especies de anticuerpos y subtipos reconocidos por la proteína A o la proteína G
Especificaciones
Proteína A/G recombinante Pierce, conjugado de peroxidasa | |
0,5 mg | |
Polvo | |
Anticuerpos |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Pierce™ | |
Proteína A | |
Almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, pero no a una temperatura superior a - 20 °C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.