Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Descripción
Las formas purificadas y conjugadas de la proteína A/G recombinante Thermo Scientific™ Pierce permiten sondear y detectar anticuerpos, especialmente isotipos de IgG, procedentes de diferentes especies huéspedes en Western blot, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
Las extensas propiedades de unión de Fc de la proteína A/G la convierten en una popular herramienta en la investigación y purificación de inmunoglobulinas. La proteína A/G se une a todos los subtipos de IgG humana, IgA, IgE, IgM y, en menor medida, IgD; sin embargo, no se une a la IgA, a la IgM o a la albúmina sérica de ratón. La proteína A/G es una herramienta excelente para la purificación y detección de los anticuerpos monoclonales del ratón a partir de subtipos de IgG, sin interferencia de otras proteínas séricas. Los subtipos individuales de monoclonales de ratón tienen más probabilidades de tener una mayor afinidad a esta proteína quimérica que a la proteína A o a la proteína G.
Características destacadas:
- Contiene cuatro dominios de unión en la región Fc a partir de la proteína A y dos a partir de la proteína G
- Proporciona unión para todas las especies de anticuerpos y subtipos reconocidos por la proteína A o la proteína G
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Pierce |
| Formulario | Polvo |
| Subtipo de proteína | Proteína A |
| Objetivo | Anticuerpos |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |