Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein L, Biotinylated
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Descripción
Las formas purificadas y conjugadas de Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein G permiten sondear y detectar anticuerpos de ratón y seres humanos que contengan cadenas ligeras kappa en Western Blotting, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
La proteína L es una proteína de unión a inmunoglobulinas que originariamente provenía de la bacteria Peptostreptococcus magnus, pero que ahora se produce de forma recombinante. La proteína L tiene la capacidad única de unirse a través de interacciones de la cadena K ligera sin interferir con el lugar de unión al antígeno de un anticuerpo. Esto otorga a la proteína L la capacidad de unir una variedad más amplia de clases y subclases de Ig que otras proteínas de unión de anticuerpos. La proteína L se une a todas las clases de Ig (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD). La proteína L también enlazará fragmentos variables de cadena individual (scFv) y fragmentos de Fab. La proteína L se une a kappa I, III y IV en humanos, y a kappa I en ratones.
Características destacadas:
- Contiene cuatro dominios de unión a inmunoglobulina por proteína
- Enlaza a los miembros de todas las clases de Ig (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD) que contienen cadenas K ligeras
- Enlaza fragmentos variables de cadena individual (ScFv) y fragmentos Fab que contienen cadenas K ligeras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Proteína L recombinante Pierce, biotinilada |
| Conjugado | Biotina |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Línea de productos | Pierce |
| Formulario | Polvo |
| Subtipo de proteína | Proteína L |
| Objetivo | Anticuerpos |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |