Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Obtenga una señal de bioluminiscencia brillante y estable (vida media de 3 horas aprox.) en presencia de indicadores de luciferasa de Renilla
Marca: Thermo Scientific™ 16166
104.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
El kit de ensayo de brillo de luciferasa de Renilla Thermo Scientific™ Pierce proporciona una señal bioluminiscente extremadamente brillante y estable (vida media de 3 horas aprox.), especialmente en presencia del indicador de luciferasa de Renilla verde.
Este kit de ensayo de brillo de luciferasa Pierce contiene reactivos para medir la actividad de la luciferasa de Renilla en lisados celulares. En presencia de luciferasa, el reactivo de brillo proporciona una señal bioluminiscente estable y está muy recomendado para su uso con luminómetros sin inyectores o para el procesamiento por lotes de muestras. La salida de luz generada por la reacción de la luciferasa puede correlacionarse con la cantidad de proteína de la luciferasa producida, que a su vez es proporcional a la actividad del promotor de la expresión de conducción de la luciferasa. Aunque los reactivos de ensayo de brillo se han optimizado para obtener los mejores resultados cuando se utilizan con los plásmidos de luciferasa de Renilla verde Thermo Scientific, este kit de brillo puede utilizarse para detectar la actividad de otros derivados de la luciferasa de Renilla que utilizan la coelenterazina como sustrato.Características destacadas:
Sensible: detección muy sensible de la actividad de la luciferasa de Renilla verde
Estable: mayor estabilidad de la señal en comparación con los ensayos de flash
Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
Compatible: reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de Renilla
Fácilmente automatizable: compatible con los ensayos de alto rendimiento
Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo de luminiscencia optimizados
Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de Renilla y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent y Varioskan™ Flash
Recomendada para:
Estudios de promotores para el análisis de los elementos reguladores cis y los factores de acción trans; cribaje de fármacos; cribaje de siRNA y miRNA; ensayos multiplex para estudiar los efectos inespecíficos; ensayos de localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de empalme de ARN
Especificaciones
Kit de ensayo | |
Kit de 100 reacciones | |
Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa | |
Bioluminiscente | |
Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos | |
Sustrato químico | |
Sustrato de luciferasa | |
Coelenteracina |
Luciferasa, luciferasa Renilla verde | |
Tras su recepción, almacene el kit a -80° C o almacene los componentes individuales como se indica anteriormente. • Tampón de ensayo Glow Renilla, 5 ml, almacenar a 4 °C • Coelenterazina (100X), 50 µl, almacenar a -80 °C • Tampón de lisis 2X, 6 ml, almacenar a temperatura ambiente |
|
Células de mamíferos | |
Luminómetro (microplaca) | |
Enzima etiquetada | |
Quimioluminiscencia mejorada | |
Pierce™ |
Seguridad y manipulación
- Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol