Learn More
Thermo Scientific™ Kit de tinción con plata Pierce™
Tiñe proteínas en geles de 1D y 2D gracias a su versátil sistema de tinción con plata ultrasensible que produce resultados consistentes y fiables.
221.00€ - 483.00€
Especificaciones
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Plata
Tipo de producto Kit de tinción
Línea de productos Pierce™
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10096113
Ver documentos
Thermo Scientific™
24612
1 L
221.00€
1 set
30055046
Ver documentos
Thermo Scientific™
24612X3
3 x 1 L
483.00€
1 set
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit de tinción con plata Thermo Scientific™ Pierce es un sistema de tinción con plata versátil y ultra sensible para la detección de proteínas en geles de poliacrilamida que produce resultados consistentes y fiables con muchos tipos de gel 1D y 2D, tanto para usuarios nuevos como para los más experimentados.
The Pierce Silver Stain Kit is a rapid, ultra-sensitive, and versatile silver stain system for protein detection in polyacrylamide gels, yielding consistent and reliable results. It is a metallic silver (Ag) protein stain that yields a remarkably clear and uniform gel background. In standard mini gels, proteins are detectable at greater than 0.25 ng per band or spot. The protocol has been optimized for flexibility by allowing short or overnight gel fixation and staining steps without affecting staining performance (sensitivity or clarity). A short (one-minute) sensitization step, performed after gel fixation, yields results that are free of the characteristically dark or blotchy backgrounds often seen with homemade or other commercially available silver stains. This feature is beneficial when performing densitometric analysis of silver stained gels.
Features:
Sensitivity—detect proteins at 0.25 ng
Protocol—gel staining can be performed within 5 min to 20 hrs, depending on desired sensitivity
Gel-compatibility—staining performance is very good with a variety of commercial precast mini-gels and SDS-PAGE buffer-systems
Workflow-compatible—mild chemical formulation ensures compatibility with mass spectrometry, sequencing, and other downstream procedures that depend on destaining and protein recovery
Silver staining methods generally use either glutaraldehyde or formaldehyde, which cause some covalent crosslinking of protein to each other and the gel matrix. To the extent that this crosslinking occurs, extraction or elution of protein from the gel will be inhibited. Pierce Silver Stain uses formaldehyde in the stain and developer working solutions, but the concentration is low enough that irreversible protein crosslinking is minimized.
Especificaciones
Especificaciones
Detección en gel
Plata
Pierce™
Colorimétrico
Kit de tinción
proteína
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Kit de tinción con plata Pierce™