Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
Formato No-Weigh™
Marca: Thermo Scientific™ A35394
Detalles adicionales : Peso : 0.00020kg
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce SMCC es un entrecruzador de aminas con sulfhidrilos que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo separador estabilizado con ciclohexano de longitud media (8,3 Ås).
Los productos Thermo Scientific No-Weigh son reactivos especializados suministrados en un formato prealicuotado. El envase prepesado ayuda a evitar la pérdida de reactividad y la contaminación del reactivo a lo largo del tiempo al minimizar la apertura y el cierre repetidos del vial. El formato permite el uso de vial fresco de reactivo cada vez, lo que elimina la molestia de pesar pequeñas cantidades de reactivo y reduce los problemas de estabilidad de los reactivos.
- Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
- Reactivo a: grupos amino y sulfhidrilo
- No escindible
- Insoluble en agua (disolver primero en DMF o DMSO); comparar con Sulfo-SMCC
- El reactivo cristalino de alta pureza se puede utilizar para crear derivados activados con maleimida de alta pureza.
- El puente ciclohexano confiere estabilidad añadida al grupo de la maleimida, lo que convierte al SMCC en el agente de entrecruzamiento ideal para la activación de la maleimida de las proteínas. Los grupos de maleimida son estables durante 64 horas en tampón de fosfato sódico 0,1 M, pH 7 a 4 °C
- Marcado enzimático de anticuerpos: se puede conservar la especificidad tanto enzimática como de anticuerpos
- Cree bioconjugados específicos mediante reacciones de entrecruzamiento de uno o dos pasos
- Cree proteínas portadoras activadas por maleimida y reactivas con sulfhidrilo para el acoplamiento de haptenos
Especificaciones
Amino-sulfhidrilo | |
SMCC | |
No | |
Tras su recepción, almacene el producto a 4 °C. | |
Ambiente | |
Etiqueta química | |
Maleimida, éster de NHS | |
Polvo | |
DMF, DMSO | |
No |
Por tioles | |
334.32 | |
8,3 Å | |
Sí | |
No-Weigh™, Pierce™ | |
Heterobifuncionales | |
Corto (< 10 Å) | |
10 x 1 mg | |
Estándar, uso único | |
Entrecruzador |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.