Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Acetate (3 M)
Purifique y almacene el ADN sin preocupaciones. La solución de acetato de sodio Thermo Scientific™ Pierce™ (3 M) es una solución de acetato de sodio de 3 M estéril y altamente purificada.
Marca: Thermo Scientific™ 17888
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La solución de acetato de sodio Thermo Scientific™ Pierce es una solución estéril de 3 M de acetato de sodio que resulta útil para la purificación y el almacenamiento de ADN.
La solución de acetato de sodio Thermo Scientific™ Pierce™ es una solución estéril de 3 M de acetato de sodio que resulta útil para la purificación y el almacenamiento del ADN. El líquido transparente, incoloro e inodoro se entrega en botellas de 1 l.
Especificaciones
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De 20 a 25 °C. | |
Solución de acetato sódico | |
1 L | |
Líquido |