Learn More
Thermo Scientific™ Estreptavidina Pierce™
Código de producto. 10147723 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
100 mg
1000 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 miligramos
1000 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 10147723
Marca: Thermo Scientific™ 21122
Edge
La estreptavidina recombinante purificada permite la detección de anticuerpos biotinilados y otras sondas en una variedad de métodos de ensayo estándar, incluidos Western blot, ELISA, inmunohistoquímica y adquisición de imágenes de fluorescencia.
  • La estreptavidina purificada se suministra liofilizada en tampones a base de fosfato para la reconstitución inmediata con agua.
  • La estreptavidina es una proteína de unión a biotina aislada originalmente de Streptomyces avidinii
  • Los productos con estreptavidina de Pierce™ utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53 000 kDa y un pl casi neutro.
  • La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina.
  • El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación.
  • Aplicaciones: ELISA (según el ensayo), Western blot (según el ensayo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado no conjugado
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C.
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Estreptavidina
Molécula diana Biotina
Etiqueta o tinte Sin marcar