Learn More
Thermo Scientific™ Agarosa estreptavidina Pierce™
Una proteínas biotiniladas y otros ligandos con una amplia selección de gránulos de agarosa y acrilamida de alta calidad y columnas de proteína estreptavidina recombinante de unión a la biotina.
414.00€ - 926.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | De 1 a 3 mg de unión BSA biotinilada por ml de resina |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No congele la resina. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Tamaño de partículas | 45-165 μm |
Línea de productos | Pierce™ |
Forma de proteína | Recombinante |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11846764
|
Thermo Scientific™
20353 |
10 ml |
926.00€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10742545
|
Thermo Scientific™
20347 |
2 ml |
414.00€
2 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10178163
|
Thermo Scientific™
20349 |
5 ml |
686.00€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Las resinas de estreptavidina Thermo Scientific™ Pierce conforman una amplia selección de gránulos y columnas de afinidad de alta calidad para casi cualquier tipo de procedimiento de purificación basado en biotina.
Información adicional y pedidos en línea
Las resinas de agarosa estreptavidina y UltraLink Pierce proporcionan proteínas de unión de biotina estreptavidina inmovilizada en distintos tipos de resinas, capacidades de unión y tamaños de paquete que se ajustan a casi todos los procedimientos de inmunoprecipitación o purificación por afinidad en los que participen moléculas biotiniladas. Los productos utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53 kDa y un pI casi neutro. Las resinas se preparan acoplando covalentemente estreptavidina a agarosa porosa o al soporte biológico UltraLink mediante químicas eficaces y estables; de este modo se generan resinas de agarosa estreptavidina y UltraLink resistentes a escapes y estables a pH 2-11. Los productos son una opción excelente para numerosas aplicaciones de purificación por afinidad a pequeña o gran escala en las que intervienen macromoléculas, incluida la separación de moléculas biotiniladas de muestras y la inmunoprecipitación de antígenos utilizando anticuerpos marcados con biotina.Características destacadas:
Productos químicos de acoplamiento probados: los métodos utilizados para preparar estas resinas son superiores a la inmovilización típica de bromuro de cianógeno (CNBr) al proporcionar una alta funcionalidad, una unión no específica baja y una excelente resistencia a la lixiviación.
Resinas versátiles: las resinas de agarosa (a base de polisacáridos) y el soporte biológico UltraLink™ (a base de acrilamida) ofrecen dos opciones diferentes para condiciones experimentales particulares y son compatibles con los métodos de flujo por gravedad, centrifugado y FPLC.
Disponible en varios formatos: puede elegir entre dos tipos de resina, preparaciones normales o de alta capacidad, y tamaños de envase pequeños o grandes (también hay disponibles tamaños a granel).
Rendimiento superior: la resina de alta capacidad puede unir entre 2 y 3 veces más que la de los productos de otros proveedores, lo que permite usar pequeñas cantidades de resina para los experimentos.
Características específicas del producto:
- Las resinas de agarosa son agarosa en gránulos entrecruzada a un 6 %.
- Soporte de acrilamida granulada de resinas UltraLink (soporte biológico UltraLink).
- Las resinas Plus y de alta capacidad tienen una carga más alta (es decir, una mayor densidad) de proteína de estreptavidina inmovilizada que los formatos normales.
Recomendada para:
Purificación de antígenos de membrana en conjunción con anticuerpos monoclonales biotinilados; Marcado de superficie celular con reactivos de biotinilación, seguido de precipitación con la estreptavidina inmovilizada; Purificación de glicoproteínas de superficie celular utilizando Concanavalina A biotinilada; Recuperación de ADN monocatenario para secuenciación didesoxinucleótida
Especificaciones
De 1 a 3 mg de unión BSA biotinilada por ml de resina | |
45-165 μm | |
Recombinante | |
Estreptavidina | |
Frasco |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No congele la resina. El producto se envía a temperatura ambiente. | |
Pierce™ | |
Molécula marcada con biotina | |
Unión de 15 a 28 μg de biotina/ml de resina (de 1 a 3 mg de BSA biotinilada/ml de resina) | |
Afinidad, resina de agarosa |