Learn More
Thermo Scientific™ Placas recubiertas de estreptavidina Pierce™, transparentes, de 96 pocillos
Prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ELISA y otros ensayos específicos de objetivos.
Marca: Thermo Scientific™ 15218
267.90 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las placas recubiertas de estreptavidina Thermo Scientific™ Pierce son placas de poliestireno de 96 y 384 pocillos prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ELISA y otros ensayos específicos del objetivo.
Las placas recubiertas con estreptavidina Pierce de Thermo Scientific son placas de poliestireno prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ensayos ELISA y otros ensayos específicos de objetivos.
Las características de las placas recubiertas con estreptavidina Pierce incluyen:
• Capacidad de unión aproximada de ∼ 5 pmol biotina/pocillo
• Inmovilización fácil y suave de conjugados que contienen biotina
• Baja unión inespecífica
• Ausencia de desnaturalización del componente de proteína de un conjugado al unirse
• Ideal para la unión de pequeñas moléculas hidrófilas biotiniladas (por ejemplo, péptidos) que suelen mostrar mala unión con el poliestireno
• Pre-blocked with your choice of Tampón de bloqueo Blocker BSA o SuperBlock
Las placas de unión de biotina son ideales para aplicaciones cuando la adsorción directa a poliestireno desnaturaliza los anticuerpos o la molécula objetivo. La estreptavidina es la proteína de unión a la biotina más popular y ampliamente disponible para los métodos de investigación. La estreptavidina tiene un punto isoeléctrico de 5 a 6, lo que resulta en bajas interacciones inespecíficas.
Especificaciones
Capacidad estándar, afinidad | |
Blanco, 96 pocillos | |
Pierce™ | |
Microplaca | |
96 | |
5 placas |
Tras su recepción, almacenar las placas a 4°C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4°C. Las placas se envían a temperatura ambiente. | |
Quimioluminiscencia | |
Blanco | |
Poliestireno | |
Estreptavidina | |
Tampón Blocker™ BSA |