Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Strong Cation Exchange and Strong Anion Exchange Spin Columns
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Disfrute de tiempos de difusión más cortos, una mayor recuperación de proteínas y una actividad biológica intacta de las muestras eluidas con las columnas de centrifugación de intercambio catiónico fuerte y de intercambio aniónico fuerte Pierce. A diferencia de la cromatografía en columna basada en resina, estas columnas utilizan la cromatografía de intercambio iónico para separar las moléculas en función de las diferencias en sus cargas superficiales accesibles.
La cromatografía iónica es la técnica de elección más frecuente en el fraccionamiento previo o la purificación de una proteína objetivo a partir de muestras biológicas crudas. La interacción entre las moléculas y los lugares activos de la membrana de intercambio iónico se produce de manera convectiva al pasar a través de los poros, con la consiguiente reducción del tiempo de difusión respecto al del fluido del interior de los poros de una partícula de resina. Además, las condiciones de unión y elución relativamente suaves de este método de separación producen una alta recuperación de proteínas con actividad biológica intacta. Las columnas de centrifugación de intercambio iónico fuerte Pierce permiten el fraccionamiento rápido de proteínas y la preparación de muestras en función de las diferencias de carga. Hay dos formatos disponibles:
• Formato mini: para la unión de hasta 4 mg (500 µl de capacidad)
• Formato maxi: para la unión de hasta 80 mg (20 ml de capacidad)
Características de las columnas de centrifugación Pierce de intercambio iónico fuerte:
• Rápido y sencillo: el formato de centrifugación basado en membranas elimina el relleno de columnas
• Práctico y ampliable: el formato de centrifugación permite procesar fácilmente varias muestras en paralelo
• Resistente: las columnas de centrifugación y las membranas adsorbentes no se agrietan ni fallan durante el funcionamiento en seco
• Pequeño volumen de lecho: tiene una membrana absorbente de pequeño volumen de lecho que permite trabajar con volúmenes de tampón bajos, lo que da lugar a fracciones de elución concentradas
Columnas de centrifugación de intercambio iónico fuerte
• Prefraccionamiento de proteínas en lisados
• Condiciones de purificación de exploración para nuevos protocolos de preparación de proteínas
• Extracción de endotoxinas de anticuerpos monoclonales
• Pulido de proteínas marcadas con His tras la cromatografía de quelatos metálicos
• Purificación y concentración de proteínas
• Purificación de anticuerpos de suero, líquido ascítico o sobrenadante de cultivos tisulares
• Extracción de detergente de soluciones de proteínas
• Preparación de muestras antes de electroforesis 1D o 2D PAGE
• Purificación de fosfopéptidos antes de análisis por MS
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. |
| Fuerza de enlace | Fuerte |
| Formato | Columna de centrifugación cónica de 50 ml |
| Tipo de columna | Membrana de celulosa, intercambio iónico |
| Fase estacionaria | Ligando cargado |
| Cantidad | 8 columnas |
| Línea de productos | Pierce |
| Volumen de muestra | 80 mg, 20 mL |
| Grupo de intercambio iónico | Catión fuerte |