Learn More
Thermo Scientific™ Solución de sustrato para ELISA con 1-Step™ Ultra TMB
Sustratos de peroxidasa de rábano picante (HRP) para ELISA que cambian de color azul a amarillo al añadir una solución de parada de ácido sulfúrico o fosfórico.
152.00€ - 578.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sustrato ELISA |
---|---|
Método de detección | Colorimétrico |
Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
Tipo de sustrato | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11849260
|
Thermo Scientific™
34024 |
Solución de sustrato 1-Step Slow TMB Pierce para ELISA |
152.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11839260
|
Thermo Scientific™
34022 |
Solución de sustrato 1-Step Turbo TMB Pierce para ELISA |
246.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10647894
|
Thermo Scientific™
34028 |
Solución de sustrato para ELISA con 1-Step Ultra TMB Pierce |
280.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12617087
|
Thermo Scientific™
34029 |
Solución de sustrato para ELISA con 1-Step Ultra TMB Pierce |
578.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10076433
|
Thermo Scientific™
34021 |
Solución de sustrato, solución de peróxido estable de 200 ml |
300.00€
400 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los sustratos para ELISA TMB Thermo Scientific™ Pierce detectan la actividad de la peroxidasa de rábano (HRP), produciendo un color azul (Amáx. = 370 nm y 652 nm) que cambia a amarillo (Amáx. = 450 nm) tras añadir una solución de parada de ácido fosfórico o sulfúrico.
El TMB (3,3',5,5' tetrametilbenzidina) es un cromógeno que produce un color azul cuando se oxida con peróxido de hidrógeno (catalizado por HRP) con las principales absorbencias a 370 y 652 nm. A continuación el color cambia a amarillo (medido a 450 nm) tras la adición de ácido sulfúrico o fosfórico para detener la reacción. TMB es muy sensible y se oxida más rápido que otros sustratos de HRP, lo que permite un desarrollo del color más rápido. A diferencia de otros sustratos disponibles en el mercado, estos productos no contienen DMF ni DMSO. Existen tres formulaciones que se diferencian principalmente en sus sensibilidades. Slow TMB posee una sensibilidad intermedia, ideal para lecturas de cinética. La sensibilidad de Turbo TMB es comparable a la del OPD utilizado en aproximadamente 1 mg/ml. Ultra TMB-ELISA genera la máxima relación de señal-ruido y sensibilidad en el intervalo de picogramos.
Características destacadas:
- Soluciones listas para su uso
- Sin necesidad de peróxido de hidrógeno
- No requiere filtrado
- No carcinogénico
- Distintas sensibilidades para adaptarse a cualquier ensayo
Sustratos TMB 1-Step
- Sustratos de un componente, listos para su uso
- No requieren peróxido de hidrógeno
- No carcinogénico
- No contienen DMF ni DMSO
- Disponibles en tres formulaciones que se diferencian en el nivel de sensibilidad
Kit de sustrato TMB
- Más sensible que OPD en ensayos ELISA de criterio de valoración
- Fácil de usar con resultados en segundos
- Tras su recepción, almacenar a 4 °C, protegido de la humedad.
Incluye:
Kit de sustrato TMB (PI-34021): Sustrato de peroxidasa, 200 ml; solución de peróxido, 200 ml
Especificaciones
Sustrato ELISA | |
Colorimétrico | |
Sustrato químico | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Seguridad y manipulación
- 1-Step TMB ELISA Substrate Solutions
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol