Learn More
Thermo Scientific™ Solución TNBSA (ácido sulfónico 2,4,6-trinitrobenceno) (5 % p/v)
Código de producto. 13427086 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
:
100 ml
Código de producto.
13427086 100 ml
1 options
Código de producto. 13427086
Marca: Thermo Scientific™ TS28997
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquete las aminas primarias (péptidos o aminoácidos) para la detección colorimétrica (Amax nm 335) utilizando esta solución al 5 % de ácido sulfónico trinitrobenceno en metanol.
TNBSA Pierce de Thermo Scientific™ es una solución al 5 % de ácido sulfónico trinitobenceno en metanol que reacciona a aminos primarios (péptidos o aminoácidos) para obtener un producto coloreado soluble, lo cual es una propiedad útil para diversos métodos de ensayo.
Características destacadas:
  • Es compatible con aminas primarias, sulfidrilos e hidrácidos en solución acuosa con pH 8, sin que se produzcan reacciones secundarias adversas
  • Excelente para el análisis de soluciones o de fase sólida
  • Apto para la estimación cualitativa y cuantitativa de biomoléculas
  • λmáx. = 335nm
  • Reacciona rápidamente con grupos aminos primarios de aminoácidos en formato acuoso con pH 8 para formar aductos amarillos
  • No se forman derivados coloreados con los aminoácidos secundarios prolina e hidroxiprolina
  • Los derivados coloreados se controlan a 345nm y tienen coeficientes de extinción en el rango de 1-1,5 x 104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución TNBSA
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: Tras la recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Etiqueta o tinte Otras etiquetas o colorantes
Método de detección Colorimetric
Cantidad 100 mL
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TNBSA Solution (2,4,6-trinitrobenzene sulphonic acid)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse les manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizararena seca, polvo quimico seco o espumaresistente al alcohol para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,4,6-trinitrobenzenesulphonic acid, methyl alcohol
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.