Learn More
Thermo Scientific™ Tripsina, tratada con TPCK
Escinda los extremos carboxilo de los restos Arg y Lys con tripsina tratado con TPCK para bloquear la actividad quimotripsina; su forma inmovilizada permite la eliminación de la enzima después de la digestión.
Marca: Thermo Scientific™ 20233
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
La tripsina TPCK Thermo Scientific™ Pierce es una serina endoproteasa que se aplica al análisis de aminoácidos y a la secuenciación, mapeo y estudios estructurales de proteínas; la forma inmovilizada permite la separación de muestras después del tratamiento.
Características destacadas:
- La tripsina TPCK inmovilizada elimina la contaminación por tripsina en los digeridos.
- TPCK inhibe la actividad quimotripsina
Especificaciones
Tripsina TPCK Pierce | |
Polvo | |
Tripsina |
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C. | |
50 mg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Trypsin, TPCK Treated
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Trypsin