Learn More
Thermo Scientific™ Trietilamina (TEA) Pierce™, grado de secuenciación
Frascos de TEA con una pureza del 99,5 % (peso molecular 101,2, CAS 121-44-8) líquidos (se vende por peso); para HPLC se utiliza como un agente de emparejamiento de iones en separaciones de péptidos de fase inversa.
Marca: Thermo Scientific™ TS-25108
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce Triethylamine (TEA) es un disolvente de alta pureza que se puede utilizar en determinados protocolos de HPLC, como el intercambio de aniones débiles para resolver determinados péptidos trípticos en una columna de fase inversa.
La trietilamina es un reactivo de par iónico que altera la selectividad en separaciones por HPLC de fase inversa. Mediante el emparejamiento con péptidos permite obtener picos más agudos para ofrecer una mejor resolución de picos.
Características destacadas:
- Trietilamina con > 99,5 % de pureza, lo que permite una detección sensible de péptidos con bajas longitudes de onda UV en sistemas de separación de péptidos en fase inversa; se suministra en frascos de vidrio ámbar con tapones protectores de fluorocarbono revestidos de PTFE, lo que contribuye a la integridad del reactivo
- Presenta baja absorbancia UV para proporcionar la detección más sensible en todas las longitudes de onda
Propiedades de la trietilamina
- Nombres alternativos: TEA, dietiletanamina. Fórmula molecular: C6H15N. Peso molecular 101,19. Densidad: 0,726 g/ml
Información sobre pedidos:
La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
Especificaciones
Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada. | |
Pierce™ | |
100 g |
Líquido | |
Reactivo de emparejamiento de iones | |
Trietilamina (TEA) |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.