Learn More
Thermo Scientific™ Ácido Trifluoroacético (TFA ) Pierce™, de grado LC-MS
Frascos de TFA con una pureza del 99,5 % (peso molecular 114,02, CAS 76-05-01) líquidos (se vende por peso); para HPLC utilice un agente de emparejamiento de iones en separaciones de péptidos de fase inversa.
Marca: Thermo Scientific™ 85183
191.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
Descripción
El ácido trifluoroacético (TFA) Thermo Scientific™ Pierce ha superado las pruebas que indican que con unas especificaciones estrictas que garantizan un rendimiento superior para su uso como agente de emparejamiento de iones en las separaciones de péptidos de fase inversa.
La clave del éxito en separaciones de péptidos complejas puede residir en variar la selectividad. Al variar la composición de la fase móvil en la misma columna, la selectividad puede cambiar suficientemente para resolver el péptido que, de otro modo, se solaparía. Por lo general se especifica una concentración de TFA del 0,1 % para HPLC de péptidos en fase reversa. Para reproducir separaciones en distintos momentos o laboratorios, es esencial que las concentraciones sean iguales.
Características destacadas:
- Pureza: Un >99,5 % de TFA y una claridad excepcional permiten la detección sensible y no destructiva de péptidos a bajas longitudes de onda ultravioleta
- Envasado de alto rendimiento: Envasado con nitrógeno en frasco ámbar con tapones de fluorocarbono revestidos de teflón para garantizar la integridad del TFA
- Selección de cómodos formatos: Con ampollas de 1 ml puede prepararse 1 l de solución de TFA al 0,1 % (v/v) para la fase móvil de la cromatografía de fase reversa en unos instantes
Información para pedidos:
La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
Especificaciones
Ácido trifluoroacético (TFA) | |
Líquido | |
50 mL | |
Pierce™ |
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteger de la luz del sol directa. | |
Reactivo de emparejamiento de iones | |
99,5 %: TFA |
Seguridad y manipulación
- Trifluoroacetic Acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: trifluoroacetic acid