Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de proteasas tripsina/Lys-C Pierce™, grado MS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La caracterización, identificación y cuantificación de proteínas mediante la MS comienza con una digestión de proteínas eficaz y reproducible. Las proteasas específicas de la secuencia se utilizan para escindir proteínas en péptidos o fragmentos más pequeños. La tripsina es la proteasa preferida para la digestión de proteínas. Sin embargo, la digestión por separado o secuencial con proteasas alternativas puede mejorar la cobertura de secuencia de proteínas individuales o generar secuencias de péptidos únicas para diferentes aplicaciones de MS.
Características destacadas:
Selectividad excepcional: disocia en el lado de carboxilo de la lisina y en los residuos de arginina con una especificidad superior al 95 %.
Alta pureza: sin actividad de quimiotripsina detectable.
Estabilidad mejorada: modificada y liofilizada para reducir la actividad autolítica.
Económica: disponible en tamaños de relleno más grandes que son más rentables.
Recomendada para:
- Digestión en gel de proteínas de geles 1–D o 2–D.
- Digestión tríptica en solución de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Proteasa tripsina |
| Línea de productos | Pierce |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a -20 °C en un congelador sin escarcha. Los productos se envían con hielo. |
| Condiciones de envío | Los productos se envían con hielo. |
| Material de partida | Muestras de proteínas, lisado celular |
| Tipo de producto final | Péptido |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Paso del flujo de trabajo | Digestión de proteínas |
| Cantidad | 5 x 20 μg |
| Mostrar más |