Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de proteasas tripsina/Lys-C Pierce™, grado MS
Código de producto. 13474189 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
1 x 100 μg
1 × 20 μl
20 μg
2 μl
4 × 25 μl
5 x 100 μg
5 x 20 μg
5 × 10 μl
Tipo de producto:
Indicador de digestión
Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C
Proteasa
Proteasa tripsina
Tamaño de la unidad:
1 MG
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 PCS
paquete de 4
paquete de 5
Código de producto. 13474189
Marca: Thermo Scientific™ 90059
Edge
La mezcla de proteasa tripsina/Lys-C Thermo Scientific™ Pierce™, calidad MS, es una mezcla de endoproteinasa de serina de tripsina y lisina de calidad de espectrometría de masas (MS) que se puede utilizar para la digestión simultánea de proteínas para una digestión más eficaz que solo con tripsina.
La caracterización, identificación y cuantificación de proteínas mediante la MS comienza con una digestión de proteínas eficaz y reproducible. Las proteasas específicas de la secuencia se utilizan para escindir proteínas en péptidos o fragmentos más pequeños. La tripsina es la proteasa preferida para la digestión de proteínas. Sin embargo, la digestión por separado o secuencial con proteasas alternativas puede mejorar la cobertura de secuencia de proteínas individuales o generar secuencias de péptidos únicas para diferentes aplicaciones de MS.
La proteasa tripsina Pierce, de grado MS, es una proteasa serina derivada de extractos pancreáticos porcinos. La enzima se trata con TPCK para eliminar la actividad quimiotríptica y metilada para mejorar la estabilidad durante la digestión de proteínas. Esta tripsina modificada de grado de espectrometría de masas se vuelve a purificar, se liofiliza en viales de vidrio y se envasa en cómodos tamaños de llenado de 5 x 20 μg, 5 x 100 μg y 1 mg.
Características destacadas:
  • Selectividad excepcional: disocia en el lado de carboxilo de la lisina y en los residuos de arginina con una especificidad superior al 95 %.
  • Alta pureza: sin actividad de quimiotripsina detectable.
  • Estabilidad mejorada: modificada y liofilizada para reducir la actividad autolítica.
  • Económica: disponible en tamaños de relleno más grandes que son más rentables.
Recomendada para:
  • Digestión en gel de proteínas de geles 1–D o 2–D.
  • Digestión tríptica en solución de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Proteasa tripsina
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a - 20 °C en un congelador sin escarcha. Los productos se envían con hielo.
Condiciones de envío Products are shipped with ice.
Material de partida Muestras de proteínas, lisado celular
Tipo de producto final Péptido
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Digestión de proteínas
Cantidad 1 mg
Grado MS
Formulario Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trypsin Protease, MS Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trypsin, chymotrypsin, proteases, V8 protease