Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de proteasas tripsina/Lys-C Pierce™, grado MS
La mezcla de proteasa tripsina/Lys-C Thermo Scientific™ Pierce™, calidad MS, es una mezcla de endoproteinasa de serina de tripsina y lisina de calidad de espectrometría de masas (MS) que se puede utilizar para la digestión simultánea de proteínas para una digestión más eficaz que solo con tripsina.
Marke: Thermo Scientific™ 84841
Beschreibung
La caracterización, identificación y cuantificación de proteínas mediante la MS comienza con una digestión de proteínas eficaz y reproducible. Las proteasas específicas de la secuencia se utilizan para escindir proteínas en péptidos o fragmentos más pequeños. La tripsina es la proteasa preferida para la digestión de proteínas. Sin embargo, la digestión por separado o secuencial con proteasas alternativas puede mejorar la cobertura de secuencia de proteínas individuales o generar secuencias de péptidos únicas para diferentes aplicaciones de MS.
El kit de preparación de muestras de espectrometría de masa Pierce para células cultivadas contiene todos los reactivos y enzimas necesarios para preparar hasta 20 muestras (1 millón de células cada una) para el análisis de MS. El sencillo y robusto flujo de trabajo utiliza un protocolo de lisis que genera aproximadamente 100 μg de proteína por muestra e incluye un indicador de digestión de control para supervisar la eficacia del protocolo de digestión enzimática de dos pasos. El procedimiento del kit, que incluye un indicador de digestión como control interno de proteínas/péptidos, produce mezclas de péptidos limpias de forma consistente y reproducible para la identificación de proteínas.Características destacadas:
Completo: incluye todos los reactivos, un control indicador de digestión, proteasas y un protocolo optimizado necesario para procesar hasta 20 muestras
Simple: el kit sencillo y fácil de usar puede proporcionar resultados reproducibles incluso para Analistas no expertos en MS
Flexible: puede adaptarse para manejar tamaños de muestra entre 10 a 200 μg
Alto rendimiento: el rendimiento total de proteína de alto rendimiento de 1 millón de células es superior a 100μg
Optimizado: la reducción optimizada de la cisteína y la alquilación son 100 % con menos de 1 % sobre alquilación de residuos no cisteína
Eficiente - el porcentaje de hendiduras perdidas es inferior al 10 %
Compatible: la preparación final compatible está lista para el análisis directo de MS y otras aplicaciones posteriores, incluido el etiquetado de etiquetas de masa
Incluye:
El kit contiene tampones patentados de lisis y digestión, indicador de digestión, DTT, iodoacetamida, Lys-C, tripsina
Spezifikation
Espectrómetro de masas | |
Pierce™ | |
Dry Ice | |
Péptido | |
Digestión de proteínas | |
MS |
Indicador de digestión | |
almacenar a - 20 °C. El producto se envía sobre hielo seco. | |
Muestras de proteínas, lisado celular | |
Espectrometría de masas | |
10 μg | |
Liquid |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
XC345458 | Certificado de análisis | 24/03/2022 | 84841 |
WK330315 | Certificado de análisis | 24/11/2021 | 84841 |
WB318756 | Certificado de análisis | 16/02/2021 | 84841 |
VG308843 | Certificado de análisis | 28/07/2020 | 84841 |
UJ287065A | Certificado de análisis | 30/10/2019 | 84841 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.