Learn More
Thermo Scientific™ Marcador de proteína MW sin teñir Pierce™
Código de producto. 11882114 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 11882114
Marca: Thermo Scientific™ 26610
Edge
Mezcla de siete proteínas nativas (de 14,4 kDa a 116 kDa) para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE).
El marcador de peso molecular de proteínas sin teñir Thermo Scientific™ es una mezcla de siete proteínas nativas (de 14,4 kDa a 116 kDa) para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE).
El marcador de peso molecular para proteínas se ha diseñado para dimensionar con precisión las proteínas en electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS, así como en membranas de PVDF, nailon y nitrocelulosa. La solución estándar de proteínas produce bandas nítidas en minigeles de proteínas tras una tinción con tintes de gel Thermo Scientific Pierce u otros colorantes Coomassie o tinciones de plata.
Características destacadas:
  • Intervalo de tamaños: siete proteínas con un tamaño de 14,4 a 116 kDa
  • Producto listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en geles
  • Bandas nítidas: igualan la intensidad en la tinción con coomassie o plata
  • Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas (de 0,1 a 0,2 mg/ml de cada una) en Tris-HCl de 62,5 mm (pH 7,0 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 50 mm, NaCl de 30 mm, NaN de 1 mm3, azul de bromofenol al 0,01 % y glicerol al 50 %; proteínas componentes: beta-galactosidasa (116 kDa), albúmina de suero bovino (66,2 kDa), ovoalbúmina (45,0 kDa), lactato deshidrogenasa (35,0 kDa), reasa Bsp98I (25,0 kDa), beta-lactoglobulina (18,4 kDa), lisozima (14,4 kDa)
Recomendada para:
Dimensionamiento preciso de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: dos viales de 1 ml cada uno
Tampón de almacenamiento: 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 50 mM DTT, 30 mM NaCl, 0,01 % azul de bromofenol y 50 % glicerol
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a -20 °C
Number of Markers 7
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Listo para cargar
Intervalo de tamaños De 14,4 a 116 kDa
Tipo de tinción Sin teñir
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
Peso molecular 116, 66,2, 45, 35, 25, 18,4 y 14,4 kDa
Línea de productos Pierce
Cantidad 2 x 1 ml
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Tipo de sistema Western Blotting, SDS-PAGE