Learn More
Thermo Scientific™ Urea
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Descripción
Urea Pierce Thermo Scientific™ es urea cristalina pura, un desnaturalizante de proteínas con baja absorbencia UV.
Información adicional y pedidos en línea
Características destacadas:
- Punto de fusión: 132-136 °C
- Especificación: A280 < 0,100
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De 20 a 25 °C. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de reactivo | Caotrópico, desnaturalizante |
| Cantidad | 1 kg |
| Tipo de producto | Urea |