Descripción
Las lámparas ultravioletas Thermo Scientific™ Pierce son lámparas de luz ultravioleta compactas y multifuncionales con ajustes de longitud de onda de 252 nm, 302 nm y 365 nm seleccionables con el mando, especialmente utilizadas con entrecruzadores fotorreactivos y métodos de entrecruzamiento ultravioleta.
La lámpara 3UV de UVP es una lámpara ultravioleta compacta para aplicaciones UV de onda larga, de rango medio y de onda corta. El innovador diseño de la lámpara le permite marcar la longitud de onda necesaria con solo girar un botón. La lámpara es compatible con nuestra extensa línea de fotorreactivos de entrecruzamiento y reactivos de transferencia de etiquetas, incluidos los aminoácidos fotorreactivos para descubrir interacciones de proteínas en las células.
Características destacadas:
- Multifuncional: tres lámparas (254 nm, 302 nm, 365 nm) seleccionadas girando el mando
- Eficiente: diseño de reflector exclusivo y eficiente que proporciona la máxima luz UV para todas las aplicaciones
- Ligera y ergonómica: diseñada para uso manual o estacionario
- Tamaño reducido: 394 mm x 76 mm x 114 mm
- Duradera: la lámpara tiene una construcción de aluminio y un acabado resistente a los arañazos
- Versátil: las lámparas de 8 w son ideales para una zona amplia de iluminación, como placas de cultivo
- Validada para entrecruzamiento: nuestros investigadores han validado esta lámpara para uso en aplicaciones de entrecruzamiento con entrecruzadores fotorreactivos diazirina y fenilazida
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de luz | UV |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 8 W |
| Wavelength | 365/302/254 nm |
| Descripción | Lámpara 3UV Pierce, 230 voltios, 50 Hz (Europa) |
| Tipo de producto | Lámpara UV de longitud de onda triple |
| Cantidad | 1 unidad |