Learn More
Thermo Scientific™ Vacuum Hydrolysis Tube, 1 mL
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 tubo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Estos tubos de hidrólisis de vacío Pierce de Thermo Scientific™ son tubos de vidrio de alta calidad diseñados para la hidrólisis en vacío, calefactada y basada en ácido de proteínas y péptidos para el análisis de aminoácidos.
Características destacadas:
- El límite superior de temperatura de los tubos de hidrólisis de vacío son 260 °C; sin embargo, no caliente los tubos por encima de 110 °C en un horno; los tubos de hidrólisis de vacío encajan con facilidad en los bloques calefactores de aluminio Reacti-Block™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubos de hidrólisis de vacío, 1 ml |
| Tipo de producto | Tubo de hidrólisis de vacío |
| Contenido y almacenamiento | 0,0 |
| Formato | Tubo |
| Cantidad | 1 tubo |