Learn More
Thermo Scientific™ Agua, apta para LC-MS
Código de producto. 11591094 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 4
Código de producto. 11591094
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ TS51140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El agua Thermo Scientific™ Pierce de grado LC/MS es agua ultrapura para la formulación de disolventes para HPLC
El agua Thermo Scientific™ Pierce de grado LC/MS es agua ultrapura para la formulación de disolventes para HPLC.
Una preparación ultrapura de grado LC/MS con baja capacidad de absortividad UV que hace que sea adecuada y fiable para su uso en aplicaciones de HPLC y espectrometría de masas.
El agua Thermo Scientific Pierce de grado LC/MS se purifica especialmente mediante un método patentado y se trata para garantizar la uniformidad entre lotes con una baja absorbancia UV, a fin de proporcionarle la detección más sensible en todas las longitudes de onda. El agua Pierce está filtrada con 0,2 micras, se suministra en frascos de vidrio ámbar con disolvente y está sellada en una atmósfera de nitrógeno con tapones de fluorocarbono con revestimiento de TFE Teflon para lograr una protección definitiva.
Características destacadas:
  • Pureza y calidad validadas con 30 pruebas para su uso en aplicaciones de LC/MS
  • Filtrada con 0,2 micras, se suministra en frascos de vidrio ámbar con disolvente
  • Sellada en una atmósfera de nitrógeno para eliminar la absorción de gases atmosféricos desconocidos
Detalles del producto:
Propiedades generales del agua
  • Fórmula molecular: H2
  • Peso molecular: 18,01
  • Número de CAS: 7732-18-5
El agua Pierce de grado LC/MS está especialmente purificada y probada según las especificaciones más altas para garantizar la integridad de los datos, maximizar la sensibilidad de los ensayos y prolongar la vida útil de los equipos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 6 to 8
Color Líquido transparente incoloro
Punto de fusión 32°F
Punto de ebullición 212°F
Grado LC-MS
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Línea de productos Pierce