Learn More
Thermo Scientific™ Agua, apta para LC-MS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El agua Thermo Scientific™ Pierce de grado LC/MS es agua ultrapura para la formulación de disolventes para HPLC
El agua Thermo Scientific™ Pierce de grado LC/MS es agua ultrapura para la formulación de disolventes para HPLC.
Una preparación ultrapura de grado LC/MS con baja capacidad de absortividad UV que hace que sea adecuada y fiable para su uso en aplicaciones de HPLC y espectrometría de masas.
El agua Thermo Scientific Pierce de grado LC/MS se purifica especialmente mediante un método patentado y se trata para garantizar la uniformidad entre lotes con una baja absorbancia UV, a fin de proporcionarle la detección más sensible en todas las longitudes de onda. El agua Pierce está filtrada con 0,2 micras, se suministra en frascos de vidrio ámbar con disolvente y está sellada en una atmósfera de nitrógeno con tapones de fluorocarbono con revestimiento de TFE Teflon para lograr una protección definitiva.
Características destacadas:
- Pureza y calidad validadas con 30 pruebas para su uso en aplicaciones de LC/MS
- Filtrada con 0,2 micras, se suministra en frascos de vidrio ámbar con disolvente
- Sellada en una atmósfera de nitrógeno para eliminar la absorción de gases atmosféricos desconocidos
Detalles del producto:
Propiedades generales del agua
- Fórmula molecular: H2O
- Peso molecular: 18,01
- Número de CAS: 7732-18-5
El agua Pierce de grado LC/MS está especialmente purificada y probada según las especificaciones más altas para garantizar la integridad de los datos, maximizar la sensibilidad de los ensayos y prolongar la vida útil de los equipos.
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 7 |
| Color | Líquido transparente incoloro |
| Punto de fusión | 32 °F |
| Punto de ebullición | 212 °F |
| Grado | LC-MS |
| Cantidad | 4 x 1 L |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Pierce |