Learn More
Azpack™ Encendedor de gas Piezo
Funciona sin piedra, combustible, batería ni cables. El encendedor de gas Azpack™ Piezo es adecuado para su uso con todos los gases combustibles comunes.
Marca:  Azpack™ 12338617
Código de producto. 12338617
  • 39.23€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 12 000v doble acción
  • 225 mm de longitud total (145 mm de mango y 80 mm de punta)
  • Siempre listo para usar
  • Funciona sin piedra, baterías, energía eléctrica, resistencia o recarga
  • Certificado de conformidad con la norma UNI EN ISO: 9001 – 2000 edición estándar
  • El encendedor de gas cumple los requisitos de compatibilidad electromagnética y ha obtenido el certificado de marcado CE. (correspondiente a la directiva 89/336/CEE – D.L. 615/96)
Especificaciones
Especificaciones
Encendedor de gas eléctrico Piezo
225 mm
1 unidad
Todos los gases combustibles comunes
Soporte de pared y protector combinados
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Azpack™ Encendedor de gas Piezo > Tensión: 12000 V