Learn More
Buerkle™ Lanza de Pigmento
Código de producto. 11896403 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
85 mL
145 mL
179 mL
273 mL
312 mL
480 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11896403 273 mL cada uno
11856403 85 mL cada uno
11846403 145 mL 1 PCS
11876403 179 mL cada uno
11866403 312 mL cada uno
11886403 480 mL cada uno
6 options
Código de producto. 11896403
Marca: Buerkle™ 53690910
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lanza de pigmento para muestrear pigmentos, pastas y productos a granel aglomerantes.
  • Con flauta medio abierta 50 %, para productos muy pegantes
  • Con un cuarto de flauta abierta 25 %, para productos ligeramente adheridos
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Lanza de Pigmento
Material Acero inoxidable (V4A, AISI 316)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 273 mL
Certificaciones/conformidad DIN
Para utilizar con (aplicación) Ideal para pastas, pigmentos y aglomeración de productos a granel
Longitud (métrico) 1032 mm