Learn More
Invitrogen™ PIM2 Recombinant Human Protein
PIM2 is a proto-oncogene.
674.00€ - 8160.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006866 |
---|---|
Formulación | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Peso molecular | 63.7kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11523487
|
Invitrogen™
PV3649 |
10 μg |
674.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15488473
|
Invitrogen™
PR6347B |
100 μg |
1888.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10766983
|
Invitrogen™
PV4036 |
1 mg |
8160.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PIM2 phosphorylates BAD, which partially inhibits its apopotopic function.
Especificaciones
NP_006866 | |
63.7kDa | |
RUO - research use only | |
PIM Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Pim2 | |
Human | |
GST Tag |