Learn More
Ácido pimélico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Pimelic acid derivatives are involved in the biosynthesis of the amino acid called lysine. It is applied as a precursor to many polyesters and polyamides. It is the final member of the mnemonic used to aid recollection of the order of the first six dicarboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los derivados del ácido pimélico se emplean en la biosíntesis del aminoácido llamado lisina. Se aplica como precursor a muchos poliésteres y poliamidas. Es el miembro final del nemónico utilizado para ayudar a la recolección del orden de los primeros seis ácidos dicarboxílicos.
Solubilidad
Soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y de la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Los derivados del ácido pimélico se emplean en la biosíntesis del aminoácido llamado lisina. Se aplica como precursor a muchos poliésteres y poliamidas. Es el miembro final del nemónico utilizado para ayudar a la recolección del orden de los primeros seis ácidos dicarboxílicos.
Solubilidad
Soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y de la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pimelic acid |
Punto de fusión | 102°C to 106°C |
Densidad | 1.329 |
Punto de ebullición | 212°C (10 mmHg) |
Fórmula lineal | HO2C(CH2)5CO2H |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1210024 |
Índice Merck | 14,7431 |
Información de solubilidad | Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.17 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.