Learn More
Pinacolona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11484023
Pinacolona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484023
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11484023
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10289.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Pinacolone is a precursor to triazolylpinacolone, triadimefon, paclobutrazol, uniconazole and metribuzin. Furthermore, it acts as an intermediate for biologically active products such as antibacterial, antifungal, antiviral and antituberculous products. It is an important ketone in organic chemistry and participates in condensation, hydrogenation and reductive amination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pinacolona es un precursor de la triazolilpinacolona, el triadimefón, el paclobutrazol, el uniconazol y la metribuzina. Además, actúa como intermedio para productos biológicamente activos, como los productos antibacterianos, antifúngicos, antivirales y antituberculosos. Es una cetona importante en química orgánica y participa en las reacciones de condensación, hidrogenación y aminación reductiva.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, etanol, éter, acetona y tetracloruro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-97-8
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00008846
Clave InChI PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanoneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6416
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinacolone
Punto de fusión -53°C
Densidad 0.803
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal (CH3)3CC(O)CH3
Índice de refracción 1.397
Cantidad 500 g
Número UN UN1224
Índice Merck 14,7440
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform,ethanol,ether,acetone and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10199877 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2023 Catalog NumberA10289.36,A10289.22
Número de lote10181531 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/12/2022 Catalog NumberA10289.36,A10289.22
Número de loteB02X006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10289.36,A10289.22
Número de loteJ17X040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10289.36,A10289.22
Número de loteP14C046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10289.36,A10289.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Pinacolona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >