Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión Pioneer™
Equilibrio asequible para obtener resultados fiables
1255.00€ - 1655.00€
Especificaciones
Tipo de conexión | RS232 y dispositivo USB (incluidos), salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real |
---|---|
Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
Para utilizar con (aplicación) | Pesaje básico, Recuento de piezas, Pesaje porcentual, Pesaje de animales, Determinación de la densidad |
Material | Base metálica, carcasa superior de plástico, bandeja de acero inoxidable extraíble, protector contra corrientes de aire de vidrio |
Intervalo de temperatura (imperial) | 50 a 86 °F, operatividad garantizada entre 41 y 104 °F |
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17278770
|
OHAUS™
30619385 |
6200 g | 0.01 g | PX6202 |
1600.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17268770
|
OHAUS™
30619384 |
6200 g | 0.01 g | PX6202/E |
1295.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17258770
|
OHAUS™
30619383 |
620 g | 0.001 g | PX623 |
1655.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17248770
|
OHAUS™
30619382 |
620 g | 0.001 g | PX623/E |
1255.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Ofrece alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible
- Con carcasa inferior de metal fundido, plato secundario y plato de pesaje de acero inoxidable
- Construcción duradera para un uso versátil y a largo plazo
- Pantalla de segunda línea para información/orientación adicional y conectividad USB/RS232 para facilitar la comunicación
- Los modelos de cortavientos incluyen una barra de extracción estática (ESR) para una conexión a tierra cómoda
Características principales:
- Ajustes de brillo y filtros medioambientales seleccionables por el usuario
- Tara automática
- Atenuación automática
- Puntos de calibración de intervalo seleccionables por el usuario
- Bloqueo por software y menú de restablecimiento
- Opciones de configuración de comunicación y de impresión de datos seleccionables por el usuario
- ID de usuario y proyecto definibles por el usuario
Especificaciones
RS232 y dispositivo USB (incluidos), salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real | |
Pesaje básico, Recuento de piezas, Pesaje porcentual, Pesaje de animales, Determinación de la densidad | |
50 a 86 °F, operatividad garantizada entre 41 y 104 °F | |
Balanzas analíticas y de precisión | |
209 mm |
LCD retroiluminada | |
Base metálica, carcasa superior de plástico, bandeja de acero inoxidable extraíble, protector contra corrientes de aire de vidrio | |
10 a 30 °C, operatividad garantizada entre 5 y 40 °C | |
321 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
OHAUS™ Balanza de precisión Pioneer™