Description
- La PX5 ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible.
- Con una carcasa inferior de metal fundido, una bandeja secundaria y un plato de pesaje de acero inoxidable, la PX5 cuenta con una estructura robusta para un uso versátil y a largo plazo.
- La PX5 dispone de una pantalla secundaria para proporcionar información u orientación adicionales, una barra de extracción estática para un esmerilado cómodo y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
Spécification
Spécification
| Calibración | InCal™ - Semiautomático |
| Tipo de conexión | RS232 y dispositivo USB (incluidos); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real (excepto la versión estadounidense) |
| Capacidad | 52,00, 120,00 g |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminado, pantalla de segunda línea para información adicional o guía (matriz de puntos) |
| Legibilidad | 0,010000, 0,100000 mg |
| Idiomas | inglés (US), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español |
| Linealidad | 0,000100 g |
| Modelo | PX125D |
| Repetibilidad | 0,020000 mg, 0,100000 mg |
| Tiempo de estabilización | 10,000 s |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?