Learn More
OHAUS™ Semimicro Pioneer™
Semimicro PX5 OHAUS™ Pioneer™ ofrece alta precisión y repetibilidad en aplicaciones de laboratorio, industriales y educativas. La PX5 tiene un precio asequible, un diseño intuitivo con una pantalla secundaria para proporcionar información adicional y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
3615.00€ - 4160.00€
Especificaciones
Calibración | InCal™ - Semiautomático |
---|---|
Tipo de conexión | RS232 y dispositivo USB (incluidos); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real (excepto la versión estadounidense) |
Tipo de pantalla | LCD retroiluminado, pantalla de segunda línea para información adicional o guía (matriz de puntos) |
Idiomas | inglés (US), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español |
Linealidad | 0,000100 g |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15988606
|
OHAUS™
30485340 |
PX85 |
3700.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15948606
|
OHAUS™
30478196 |
PX125D |
3615.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15958606
|
OHAUS™
30478197 |
PX225D |
4060.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15968606
|
OHAUS™
30480168 |
PX125DM |
3880.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15978606
|
OHAUS™
30480169 |
PX225DM |
4160.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15998606
|
OHAUS™
30485341 |
PX85M |
4025.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La PX5 ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible.
- Con una carcasa inferior de metal fundido, una bandeja secundaria y un plato de pesaje de acero inoxidable, la PX5 cuenta con una estructura robusta para un uso versátil y a largo plazo.
- La PX5 dispone de una pantalla secundaria para proporcionar información u orientación adicionales, una barra de extracción estática para un esmerilado cómodo y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
Especificaciones
InCal™ - Semiautomático | |
LCD retroiluminado, pantalla de segunda línea para información adicional o guía (matriz de puntos) | |
0,000100 g | |
50 g, OIML E2 o ASTM CL 1 | |
321 x 209 x 309 mm |
RS232 y dispositivo USB (incluidos); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real (excepto la versión estadounidense) | |
inglés (US), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español | |
10,000 s | |
Quilate, Custom, Grano, Gramo, Tael de Hong Kong, Kilogramo, Mesghal, Miligramo, Momme, Newton, Onza, Onza Troy, Pennyweight, Libra, Tael de Singapur, Tical, Tola |