Learn More
Piperazina, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11447317
Piperazina, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447317
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Código de producto. 11447317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15049.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Piperazine acts as an intermediate for pharmaceuticals, polymers, dyes, corrosion inhibitors, rubber accelerators and surfactants. It is used as a raw material in the manufacture of plastics, polyamide resins, urethane and brake fluid. It is also used for carbondioxide and hydrogen sulfide gas scrubbing mediums. Furthermore, it serves as an epoxy curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La piperazina actúa como intermediario para productos farmacéuticos, polímeros, colorantes, inhibidores de corrosión, aceleradores de caucho y surfactantes. Se utiliza como materia prima en la fabricación de plásticos, resinas de poliamida, uretano y líquido de frenos. También se utiliza para medios de depuración de gas de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Además, sirve como un agente endurecedor epoxi.
Solubilidad
Soluble en agua, cloroformo, glicerol, glicoles y alcohol. Ligeramente soluble en benceno y heptano. Insoluble en éter.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Higroscópico. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-85-0
Fórmula molecular C4H10N2
Peso molecular (g/mol) 86.14
Número MDL MFCD00005953
Clave InChI GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
Nombre IUPAC piperazina
SMILES C1CNCCN1
Spécification
Nombre del producto químico o material Piperazine
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 108°C to 113°C
Densidad 1.11
Punto de ebullición 146°C to 148°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2579
Beilstein 102555
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7464
Información de solubilidad Soluble in water,chloroform,glycerol,glycols and alcohol. Slightly soluble in benzene and heptane. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.14
Porcentaje de pureza 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ23K011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2025 Catalog NumberA15049.36,A15049.0E,A15049.22
Número de loteA0466038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog NumberA15049.36,A15049.22
Número de loteW12K021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2024 Catalog NumberA15049.36,A15049.22
Número de loteA0454308 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/11/2023 Catalog NumberA15049.36,A15049.22
Número de loteA0446213 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberA15049.36,A15049.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperazine, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Mention de danger
  • H228-Sólido inflamable.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Piperazine
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Piperazina, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis