Learn More
Piperidine, ≥99.0% (GC/T), Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Piperidine |
Densidad | 0.862g/mL at 20°C |
Temperatura de inflamación | 16°C (60.8°F) |
Cantidad | 1 L |
Número UN | UN2401 |
Beilstein | 102438 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.15g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.0% (GC/T) |