Learn More
(Piperidino-3-piridinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10265554
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
CAS 690631-99-3
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.262
Número MDL MFCD05865147
Clave InChI VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
PubChem CID 2794792
Nombre IUPAC (6-piperidin-1-ilpiridin-3-il)metanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Piperidino-3-pyridinyl)methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 97%