Learn More
Butóxido de piperonilo, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467268
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. 15467268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60771.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338.44 g/mol
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El butóxido de piperonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en benceno, etanol y metanol. No es miscible o es difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-03-6
Fórmula molecular C19H30O5
Peso molecular (g/mol) 338.44
Número MDL MFCD00005842
Clave InChI FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
PubChem CID 5794
ChEBI CHEBI:32687
SMILES CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonyl butoxide
Densidad 1.059
Punto de ebullición 155°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 171°C (340°F)
Índice de refracción 1.498
Cantidad 25 mL
Número UN UN3082
Beilstein 288063
Información de solubilidad Soluble in benzene,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
Nombre IUPAC 5-{[2-(2-butoxietoxi)etoxi]metil}-6-propil-2H-1,3-benzodioxol
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.44
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico